Robottips voor Zymark® (Presto, RapidPlate, SciClone)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
923-262 921-262 921-261 921-021 923-261 923-021 920-262 920-261 920-021
737-2002EA 110 EUR
737-2002 737-2000 736-0102 736-0023 737-2001 736-0024 613-1865 613-1885 613-1886
Robottips voor Zymark® (Presto, RapidPlate, SciClone)
Pipettips
Hoogwaardige punten, bijzonder geschikt voor researchlaboratoria in moleculaire biologie.
  • Transparant PP
  • Gecertificeerd RNase, DNase, DNA- en pyrogeenvrij
  • Tips met ART® filters: elimineren het risico van kruisbesmetting tussen monsters; ontworpen voor toepassingen met DNA, RNA en radioactieve en besmettelijke monsters
  • Tips met 'lage retentie': hydrofobe tips houden minder monstermaterie vast waardoor de hoeveelheid reagensverlies wordt beperkt terwijl de reproduceerbaarheid van de resultaten aanmerkelijk toeneemt
  • Steriele tips: gesteriliseerd met gammastraling