Robottips, voor Qiagen® BioRobot® (3000/8000/9600/9604, Rosys, Colibri)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
953-251 953-252 953-011 951-251 951-011 951-021 951-252 951-253 951-261 951-262 953-021 953-253 953-261 953-262
737-2028EA 0 EUR
737-2028 737-2030 736-0032 737-2020 736-0031 737-2019 737-2022 737-2024 737-2025 737-2026 736-0033 737-2032 737-2033 737-2034
Robottips, voor Qiagen® BioRobot® (3000/8000/9600/9604, Rosys, Colibri)
Pipettips
Hoogwaardige tips die zijn getest op de feitelijke werkstations waarvoor ze zijn vervaardigd, om compatibiliteit en een goede pasvorm te garanderen.
  • Transparant of zwart PP
  • Filtertips ART®: vermijden kruiscontaminatie; geschikt voor gebruik met DNA en RNA alsook radiactieve en besmettelijke monsters
  • Gecertificeerd vrij van RNase, DNase, DNA, RNA, pyrogenen en ATP
  • Steriele punten: gammabestraald
Bestelinformatie: Leverbaar in dozen met 10 rekken of 50 rekken (Econopak).