TLC-platen, kiezelgel 60, ongemodificeerd en chemisch gemodificeerde lagen, aluminium
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1.05534.0001EA 254 EUR
1.05534.0001 1.05570.0001 1.05562.0001 1.16834.0001 1.05553.0001 1.16484.0001 1.05583.0001 1.05559.0001 1.16835.0001 1.05554.0001 1.16487.0001 1.16717.0001 1.05582.0001 1.05549.0001 1.05560.0001
TLC-platen, kiezelgel 60, ongemodificeerd en chemisch gemodificeerde lagen, aluminium
TLC-platen
TLC-platen, ongemodificeerde kiezelgel 60
Deze reeks platen maakt gebruik van een Merck kiezelgel 60 met een uniek polymeerbindmiddel, dat zorgt voor een uniform en hard oppervlak dat niet snel barst of blaasjes vormt. De gladde en extreem dichte plaatcoating zorgt voor smalle stroken en een maximale scheidingsefficiëntie bij minimale achtergrondruis. Laagdikte 200 µm, deeltjesgrootte 10 tot 12 µm. Flexibele aluminium platen die gemakkelijk kunnen worden afgestemd op individuele scheidingsvereisten. Twee anorganische fluorescentie-indicatoren voor UV-detectie van kleurloze substanties. Monsters die kortegolf-UV-stralen van 254 nm absorberen, worden gedetecteerd door middel van fluorescentie-indikator.
TLC-platen, concentratiezone
Deze platen zijn gebaseerd op verschillende adsorptie-eigenschappen van twee silica-adsorptiemiddelen: een inert concentrerend adsorptiemiddel met grote poriën waarbij de monsters worden toegepast en een selectieve scheidingslaag voor de scheiding. Onafhankelijk van de vorm, grootte of positie van de spots wordt het monster altijd binnen enkele seconden geconcentreerd als een smalle strook bij de overgang tussen de twee adsorptiemiddelen, waar de scheiding begint. Snelle en eenvoudige applicatie van monsters. Omvat een zuiverings- en concentratiestap. Betere resolutie dankzij scherpe stroken.
TLC-platen, gemodificeerde kiezelgel 60
Gemodificeerde silicalagen (laagdikte 200 µm) zijn uitstekend geschikt voor de meest voorkomende scheidingsproblemen die onvoldoende kunnen worden opgelost met ongemodificeerde silica. Resultaten zijn minder afhankelijk van atmosferische vochtigheid. Maakt gebruik van systemen met waterige oplosmiddelen mogelijk. RP-gemodificeerde silica zorgt voor directe correlatie met HPLC. Geen katalytische activiteit bij instabiele substanties (oxidatieve ontleding).