TLC-platen, kiezelgel 60, gemodificeerd, glazen bladen
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1.05746.0001 1.05747.0001 1.15388.0001 1.15389.0001 1.15423.0001 1.15424.0001 1.15683.0001 1.15684.0001 1.15685.0001
1.05746.0001EA 489 EUR
1.05746.0001 1.05747.0001 1.15388.0001 1.15389.0001 1.15423.0001 1.15424.0001 1.15683.0001 1.15684.0001 1.15685.0001
TLC-platen, kiezelgel 60, gemodificeerd, glazen bladen
TLC-platen
RP-2, RP-8 en RP-18 zijn gebaseerd op kiezelgel 60 gemodificeerd met alifatische koolwaterstoffen. De lengte van de keten in combinatie met de mate van modificatie bepaalt het vermogen om water van het oplosmiddelsysteem te tolereren en de retentie in hoge mate te beïnvloeden. Migratietijd neemt toe in de volgorde RP-2, RP-8 en RP-18, waarbij gebruik wordt gemaakt van dezelfde oplosmiddelsamenstelling. RP-8 en RP-18 kunnen worden uitgevoerd met maximaal 60% water in het oplosmiddelsysteem.
  • Resultaten zijn minder afhankelijk van atmosferische vochtigheid