HPLTLC-platen, kiezelgel 60, ongemodificeerd, aluminium bladen
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1.05548.0001EA 372 EUR
1.05548.0001 1.05547.0001 1.05556.0001
HPLTLC-platen, kiezelgel 60, ongemodificeerd, aluminium bladen
TLC-platen
Deze reeks platen maakt gebruik van een geoptimaliseerde Merck kiezelgel 60 met een deeltjesgrootte van slechts 5 tot 6 µm. Dit zorgt voor een hogere pakkingsdichtheid en daardoor een egaler oppervlak, zodat de strookspreiding wordt gereduceerd. Er zijn kleinere monsters nodig (0,1 tot 0,5 µl) dan bij de klassieke TLC.
  • Snellere analyse, slechts 3 - 20 min voor optimale scheidingen
  • 5 - 10 maal grotere gevoeligheid vergeleken met klassieke TLC
  • Fluorescentie-indicator voor UV-detectie van kleurloze substanties