TLC-verstuiver
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1.08540.0001EA 903 EUR
1.08540.0001
TLC-verstuiver
Verstuivers
Met de Merck TLC-sprayer kunnen derivatisatiereagentia homogeen op de ontwikkelde chromatogrammen worden gespoten. De sprayer is uitgerust met twee verschillende spraykoppen van 0,8 en 1,25 mm die optimaal werken met oplossingen van respectievelijk lage en hoge viscositeit. De elektropneumatisch werkende sprayer gebruikt perslucht die wordt gegenereerd door een accu en een inductieve lader.