Compartimenten met twee bakken
Leverancier: CAMAG
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
022.5155 022.5156 022.5253 022.5254 022.5255 022.5256 022.5258
552-0011EA 186 EUR
552-0011 552-0012 552-0018 552-0019 552-0020 552-0021 552-0023
Compartimenten met twee bakken
TLC-ontwikkelingstanks
Compartimenten met twee bakken voorzien in verschillende manieren om de resultaten van TLC/HPTLC-ontwikkeltechnieken te verbeteren.
  • Laag oplosmiddelverbruik
  • Reproduceerbare equilibratie vooraf van de plaat met oplosmiddeldamp is mogelijk door de plaat in de lege bak plaatsen tegenover de bak met oplosmiddel
Ontwikkeling begint pas wanneer het oplosmiddel is in de bak met de plaat is gebracht.
* ADC: automatic developing chamber.