Glazen dichtheidsflessen, gekalibreerd, BLAUBRAND®
Leverancier: Brand
Ratings:
Avg. Ratings: 5.0 (1 Review)
Total Ratings: 1
Avg. Ratings: 5.0 out of 5
Was this review helpful? Yes No
Yes: 1 No: 1 
chimie / laboratoire / eyrein
Yes, I recommend
Pycnomètre de laboratoire précis et résistant pour des mesures rapides ,avec de faible volume.
43305 43308 43320 43328 43338
614-0701EA 49.4 EUR
614-0701 614-0702 614-0703 614-0704 614-0705
Glazen dichtheidsflessen, gekalibreerd, BLAUBRAND®
Pyknometers
Borosilicaatglas 3.3, DIN ISO 3507. Gay-Lussac-type.
  • Fles en stop (met capillair) zijn voorzien van hetzelfde unieke identificatienummer
  • Geleverd met individueel certificaat
  • Referentietemperatuur: 20 °C
The density bottles (pycnometers) are individually adjusted. The nominal capacity is indelibly engraved on each bottle. Each bottle is calibrated with its own stopper. The volume in cm3 is specified to a precision of 3 decimal places.