Rekken voor centrifugeerbuizen, Poxygrid®
Leverancier: Bel-Art Products, a Part of SP
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
F187940000 F187940001 F187940002
525-9101EA 117 EUR
525-9101 525-9102 525-9134
Rekken voor centrifugeerbuizen, Poxygrid®
Rekken Tube Racks
Epoxy gecoate staaldraad, autoclaveerbaar.
  • Ideaal voor ondersteuning van centrifugebuisjes met conische bodem
  • De bodemrails omvatten het uiteinde van het conische buisje
Opening Ø: 30 mm, voor 525-9100: 18 mm