Houder voor vials, WHEATON®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
868804 868808 868810 985750
548-2157EA 293 EUR
548-2157 548-1976 548-2158 548-2156
Houder voor vials, WHEATON®
Rekken Rekken voor chromatografievials
These PP racks accommodate 48, 50, 90 or 96 vials of different sizes.
  • Autoclavable and stackable
  • Good chemical resistance
  • Includes position identifiers