Rekken voor cryoboxen, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
5036-0004 5036-0009 5038-4322 5038-4422 DS5035-0004 DS5035-0009 DS5037-0004 DS5037-0007
212-8117EA 194 EUR
212-8117 212-8118 212-8119 212-8120 479-3351 479-3352 479-3356 479-3357
Rekken voor cryoboxen, Nalgene®
Rekken Rekken voor cryogene dozen
Roestvrij staal.
De cryoboxen worden door klemmen stevig op hun plaats gehouden, maar kunnen snel afzonderlijk worden verwijderd en weer in het rek worden teruggeplaatst.
Verticaal
479-3351, 479-3352: voor cryoboxen met 5×5 cryobuisjes
212-8117, 212-8118: voor standaardcryoboxen
479-3356, 479-3357: voor cryoboxen met 5ml-buisjes en Mr. Frosty
Horizontaal
Passen in de meeste vakken van vrieskasten.
Voor standaard cryoboxen van 133×133×51 mm
Met twee zijhandgrepen
Leveringsinformatie: Geleverd exclusief cryoboxen.