VWR®, Rekken voor cryoboxen
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
211-0230EA 309 EUR
211-0230 211-0231
VWR®, Rekken voor cryoboxen
Rekken Rekken voor cryogene dozen
Roestvrij staal, met handgrepen.
Horizontale rekken voor cryoboxen tot 133×133 mm.