Afdruiprekken, wandgemonteerd, LaboPlast®
Leverancier: BURKLE
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
9640-1060 9640-2040 9640-2050 9640-2060 9640-1040 9640-1050
149-0193EA 272 EUR
149-0193 149-1330 149-1331 149-1332 149-0191 149-0192
Afdruiprekken, wandgemonteerd, LaboPlast®
Rekken Afdruiprekken
PVC-rek met PP-pinnen.
  • Barst en breekt niet
  • Bestand tegen de meeste chemicaliën
  • Verwijderbaar afvoerkanaal met afvoerslangaansluiting (voor afvoer van druipwater naar een wasbak)
Dit flexibele PVC-systeem is voorzien van stabiele afdruipstaafjes die leverbaar zijn in de lengte 60, 100 en 150 mm en Ø 6, 10 en 12 mm en op elk gewenst moment kunnen worden verplaatst. De afdruiprekken zijn af te stemmen op elk materiaal dat moet worden gedroogd.
Leveringsinformatie: De rekken worden geleverd met verwijderbare stof- en kraswerende beschermfolie, staafjes, schroeven en pluggen voor wandmontage.