Rekken voor microcentrifugeerbuisjes
Leverancier: KARTELL
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
563-03 563-04 563-10 563-06
732-2000EA 21 EUR
732-2000 732-2001 732-2003 732-2002
Rekken voor microcentrifugeerbuisjes
Rekken Tube Racks
PP, autoclaveerbaar.
  • De veelzijdige rekken, kunnen zowel droog, in waterbaden of in vriezers worden gebruikt
  • Stapelbaar, zowel leeg als vol
  • Alfanumerieke roosteraanduiding voor eenvoudige monsteridentificatie
Kan 100 microbuisjes van 1,5 ml met gesloten dop of zonder dop bevatten, of 50 microbuisjes van 1,5 ml met geopende dop.