Rekken voor microcentrifugeerbuisjes, Azlon®
Leverancier: SciLabware
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
RPB001P RPW001P
AZLORPB001PEA 175 EUR
AZLORPB001P AZLORPW001P
Rekken voor microcentrifugeerbuisjes, Azlon®
PP, autoclaveerbaar.
  • Designed for stable use in water baths
  • Stackable when empty or full
  • Alphanumeric grid reference aids tube identification