VWR®, Rekken, Microcentrifugebuis
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
211-0204EA 45.2 EUR
211-0204 211-0205 211-0206 211-0207 211-0208 211-0209 211-0210
VWR®, Rekken, Microcentrifugebuis
Rekken Tube Racks
PP.
  • Voor gebruik in de vriezer
  • Zijhandgrepen voor veilig gebruik
  • Genummerd voor eenvoudige monsteridentificatie
Ruimte voor maximaal 80 microcentrifugebuisjes van 1,5 of 2,0 ml. 5×16 array met conisch gevormde gaten om microbuisjes stevig vast te houden.
Bestelinformatie: Assortimentsverpakking met één blauwe, één groene, één roze, één gele en één oranje.