VWR®, Microbuisjesrekken, drijvend
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
211-0223EA 67.2 EUR
211-0223 211-0226
VWR®, Microbuisjesrekken, drijvend
Rekken Tube Racks
PP.
  • Pootjes kunnen worden verwijderd om de microbuizen snel en eenvoudig te kunnen verwijderen
  • Ook geschikt voor cryobuizen met een inhoud tot 2 ml
  • Stabiel, goede chemische bestendigheid
Voor het onderhoud van reactievaten met een capaciteit van 0,5 tot 2 ml bij constante temperatuur in waterbaden. Rekken drijven, zelfs wanneer ze vol zijn. De reactievaten worden stevig in het frame en drijven niet. Handgrepen voor gemakkelijker dragen en plaatsing en verwijdering uit waterbad. Niet autoclaveerbaar.
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable