VWR®, Organisatoren voor microcentrifugebuisrekken
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
211-0211EA 309 EUR
211-0211 211-0212
VWR®, Organisatoren voor microcentrifugebuisrekken
Rekken Tube Racks
Helder acryl.
  • Stabiele en robuuste constructie, ruimtebesparend, stapelbaar
  • Veilige opslag, snel en gemakkelijke toegang tot rekken voor reactievaten
  • Eenvoudig te reinigen
Organiser voor maximaal 8 rekken, ontworpen voor VWR®-rekken voor microcentrifugeerbuisjes artikelnr. 211-0204 tot 211-0210. Met deze rekken kunt u grote aantallen microbuisjes geordend op uw werkblad houden. Voor maximaal 8 rekken met 80 wells voor microbuisjes van 1,5 of 2,0 ml.