Houder voor scintillatieflesjes
Leverancier: Bel-Art
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
218-1290EA 108 EUR
218-1290
Houder voor scintillatieflesjes
Rekken Rekken voor scintillatievials
PP, autoclaveerbaar.
Stabiel rekje voor 24 scintillatieflesjes (3×8 raster).
W×D×H: 298×127×95 mm.