Kleuringscuvetten met houder, WHEATON®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
900234 900254 900301 900302 900303 900304
720-1030EA 363 EUR
720-1030 720-0702 720-0703 720-0704 720-0705 720-0706
Kleuringscuvetten met houder, WHEATON®
Rekken Kleurrekken
Natronkalkglas en roestvrij staal.
  • Rekje voor 16 standaardglaasjes (32 rug-aan-rug)
  • Rekje voor 40 standaardglaasjes (76×26 mm), of voor gebruik met glaasjes van 76×38 mm of 76×51 mm
Schaaltjes met deksels en rekjes zijn leverbaar in verschillende maten.
b×d×h: 70×120×90 mm