Houders voor reageerbuisjes
Leverancier: KARTELL
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
130 131 135
212-6710EA 12.7 EUR
212-6710 212-6895 212-6896
Houders voor reageerbuisjes
Rekken Tube Racks
PP, wit.
  • Goede thermische en chemische bestendigheid
  • Geschikt voor gebruik in waterbaden
  • De inhoud van de buisjes is altijd zichtbaar
Ontworpen voor titraties.