Rekken voor reageerbuisjes, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
5929-0016 5929-0020 5929-0030 5930-0016 5930-0020 5930-0030
212-8322EA 88.1 EUR
212-8322 212-8323 212-8324 212-8332 212-8333 212-8335
Rekken voor reageerbuisjes, Nalgene®
Rekken Tube Racks
Helder PC met witte bodemplaat of wit PP.
  • PC: autoclaveerbaar, drijven niet in een waterbad; goede chemische bestendigheid
  • PP: niet autoclaveerbaar
  • zeer goede chemische bestendigheid
  • Alle rekken worden geleverd met alfanumerieke positiemarkeringen voor een gemakkelijke identificatie van monsters
Ergonomische handgrepen voor een gemakkelijk transport van volle rekken. Lege rekken met gelijke lengte kunnen worden gestapeld.