VWR®, reageerbuisrekken
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
525-0192EA 125 EUR
525-0192 525-0193 525-0194 525-0195
VWR®, reageerbuisrekken
Rekken Tube Racks
PTFE.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Temperatuurbestendig van −200 tot +280 °C
  • Niet-klevende oppervlakken voor eenvoudig reinigen
Robuust, met voortreffelijke hittebestendigheid. Geschikt voor gebruik in diepvriezers, vrieskasten, hogetemperatuurthermostaten.