Reactievat, cilindrisch met vlakke flens and isolerend omhulsel
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
06011258 06011270 06011273 06011137 06011149 06011158 06011249 06011276 06011279 06011473 06011476 06011479 06011482 06011485 06011488
LENZ06011258EA 594 EUR
LENZ06011258 LENZ06011270 201-0018 LENZ06011137 LENZ06011149 LENZ06011158 LENZ06011249 LENZ06011276 LENZ06011279 LENZ06011473 LENZ06011476 LENZ06011479 LENZ06011482 LENZ06011485 LENZ06011488
Reactievat, cilindrisch met vlakke flens and isolerend omhulsel
Reactievaatjes Reactievaten, cilindrische vorm
Helder Duran®-borosilicaatglas, duidelijk, met vlakke bodem.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Met gemakkelijk afleesbare graduatie en vlakke laboratoriumflens (LF) met groef. Met 2 vertakkingen KF 15.