Deksels met vlakke flens en 4 halzen, DURAN®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
243923406 243924608 243924702 243925107 243925707 243925801 243925904 243926009 243964603
273-0131EA 284 EUR
273-0131 201-0133 201-0134 201-0130 201-0135 201-0136 201-0137 201-0138 273-0132
Deksels met vlakke flens en 4 halzen, DURAN®
Deksels Deksels voor reactievaten
DURAN®, borosilicaatglas 3.3, helder.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
For vacuum use. Flat flange (DN). Straight centre socket with NS 29/32 or NS 45/40. Maximum operating pressure at 250 °C: 1,0 bar.