Deksel vlakke flens met vijf halzen, Quickfit®
Leverancier: SciLabware
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MAF3/52 MAF5/2_U MAF2/2 MAF1/75 MAF2/52 MAF2/41
201-8582EA 250 EUR
201-8582 212-0615 201-8578 201-8577 201-8581 BIBBMAF2/41
Deksel vlakke flens met vijf halzen, Quickfit®
Deksels Deksels voor reactievaten
Lids, made of PYREX®, Borosilicate glass, with precision ground, flat flange joints.
  • For use with Quickfit® reaction flasks and culture vessels
  • Excellent chemical resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
* 201-8578 heeft 2× zijhuls (5°). Deksels dienen op de kolven te worden vastgezet met geschikte metalen klemmen, 201-8565 of 201-8562.