Deksel vlakke flens met vijf halzen
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
06105244 06105464 06105444 06105241 06105264 06105544 06105564
LENZ06105244EA 286 EUR
LENZ06105244 LENZ06105464 201-1143 201-1142 LENZ06105264 LENZ06105544 LENZ06105564
Deksel vlakke flens met vijf halzen
Deksels Deksels voor reactievaten
Duran®, borosilicaatglas, duidelijk.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Met vlakke laboratoriumflens (DN). Rechte middenhals, 3 schuine zijhalzen en 1 rechte zijhals met genormaliseerde slijpingen.