Scheitrechterstatief
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
241-0046EA 336 EUR
241-0046
Scheitrechterstatief
Staafstatieven
Voet van gietijzer met PU-coating 200×450 mm, een stalen staaf van 500×12 mm, staafkoppelstuk en houder voor twee trechters.
  • De hoogte van de houder kan worden aangepast
  • De houderafmetingen zijn 300×100 mm, de openingen voor trechters zijn 65 mm - hartafstand is 200 mm