VWR® Funnel Holder
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
241-0105EA 118 EUR
241-0105 241-0106
VWR® Funnel Holder
Staafstatieven
PP, wit.
  • Met roestvrijstalen klembevestiging aan statiefstaven tot 12 mm Ø
  • Zuurbestendig