VWR®, Laboratoriumaansluitingen
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
245-1222EA 178 EUR
245-1222 245-1223 245-1220 245-1221 245-1228 245-1227 245-1226
VWR®, Laboratoriumaansluitingen
Heftafels voor laboratoria
Hoge kwaliteit, stabiel en goedkoop assortiment van hefplatforms voor verschillende toepassingen. Met platen van mat, geborsteld, roestvrij staal, en een soepel lopend aluminium frame met schaarwerking. Rubberen voetjes garanderen stabiele ondersteuning.
  • Ergonomisch vormgegeven hoogteverstelknop voor eenvoudige bediening
  • Verkrijgbaar met verschillende platformafmetingen
  • M10 gat voor retort stang (behalve 245-1220)
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable