Elektrodenstatief
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
241-0114EA 218 EUR
241-0114
Elektrodenstatief
Elektrodehouders
Grijs ijzeren standaard voor twee elektroden.
  • Robuust H-statief uit gietijzer
  • Roestvrijstalen statiefstaaf
  • Elektrodenhouder uit acryl met gekartelde bevestingingsschroeven