Statiefplaten
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
241-0089EA 233 EUR
241-0089
Statiefplaten
Staafstatieven
Steunplaat, vierkant.
  • Groot opstelvlak 200×200 mm
  • Kan door middel van een T-schroef aan ieder statief tot maximaal 16 mm in Ø worden bevestigd
  • Centrale boring, 7 mm in diameter