VWR®, Grote H-standaards (B)
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
241-0116EA 409 EUR
241-0116 241-0117
VWR®, Grote H-standaards (B)
Staafstatieven
H-vormige voeten met staaf van vernikkeld staal en bodemplaat van grijs geaderd gietijzer van 420×400 mm
  • H-vormige voet heeft verstelbare bodemplaat
  • Zo ontworpen dat de staander in drie verschillende posities kan worden geplaatst