Microscopiescharen
Leverancier: Bochem
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
233-2124EA 9.2 EUR
233-2124
Microscopiescharen
Scharen
Roestvrij staal.
  • Corrosiebestendig
  • Autoclaveerbaar
  • Zeer scherpe punten