Maatscheppen, Azlon®
Leverancier: SciLabware
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SWL030 SWL018 SWL008 SWL012 SWL036 SWL140 SWL024
231-0025EA 74 EUR
231-0025 231-0024 231-0022 231-0023 231-0026 231-0027 231-0472
Maatscheppen, Azlon®
Scheppen
PP, wit. Scheppen met plat, afgeschuind uiteinde en verstevigd handvat.
  • Zeer goede chemische bestendigheid, onbreekbaar
  • Hittebestendig tot 130 °C, autoclaveerbaar
  • De inhoud van de schep is in de handgreep vermeld zodat deze gemakkelijk kan worden afgelezen