Scheppen
Leverancier: BOCHEM
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
8800 8801 8802 8803 8804
231-0244EA 22.8 EUR
231-0244 231-0109 231-0245 231-0246 231-0206
Scheppen
Scheppen
Roestvrij staal ¹⁸/₁₀, antimagnetisch. Handscheppen voor het verzamelen of afmeten van poeders, pasta's of granulaten.
  • Zeer goede thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
  • Goede chemische bestendigheid
  • Ontworpen voor ruwe behandeling, antimagnetisch
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable