VWR®, Weegboten
Leverancier: VWR Collection
Ratings:
Avg. Ratings: 5.0 (1 Review)
Total Ratings: 1
Avg. Ratings: 5.0 out of 5
Was this review helpful? Yes No
Yes: 4 No: 1 
LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE / AGENT DE LABORATOIRE / ORLEANS
Yes, I recommend
Je commande régulièrement cet article pour le labo.
611-9194EA 41.2 EUR
611-9194 611-9195 611-9196
VWR®, Weegboten
Schuitjes Weegschuitjes
Borosilicaat 3.3 glas.
  • Ideaal voor het wegen van kleine monsters
  • Poeders kunnen door de buisvormige steel van de schepjes in het opvangreservoir worden getikt of gespoeld