VWR®, Afdichtingsmatten voor PCR-platen
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
732-0589EA 76.6 EUR
732-0589 732-0590
VWR®, Afdichtingsmatten voor PCR-platen
Afdichtingen Afdichtingen van microtiterplaten
Transparante siliconenmatten passen op de meeste merken 96-wells PCR-platen.
  • Duurzaam ontwerp op basis van nieuwe harsen
  • Kan worden gereinigd en hergebruikt
  • Autoclaveerbaar bij 121 °C
Ontworpen om verdamping te verminderen bij het fietsen van platen met 96 putjes.