Seals voor geautomatiseerde microplaatwarmtesealer, ALPS™ 3000
Leverancier: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
AB-3559 AB-3720 AB-3738 AB-3739 AB-3797 AB-3799
732-0842EA 1731 EUR
732-0842 732-0843 732-0844 732-0845 732-0846 732-0847
Seals voor geautomatiseerde microplaatwarmtesealer, ALPS™ 3000
Afdichtingen Afdichtingen van microtiterplaten
Thermo-Seal
Eigenschappen: Folielaminaat; zeer sterke afdichting die uitsluitend kan worden verwijderd met behulp van een foliestripper; kan worden doorgeprikt met een enkele pipetpunt of een perforatieplaat; goede oplosmiddelbestendigheid; aanbevolen voor gebruik met DMSO
Compatibel plaatmateriaal: PP
Afdichtingscondities: 1,5 tot 2,5 seconden bij 165 tot 170 °C
Integriteitsbereik van de afdichting: −80 tot +120 °C
Toepassingen: Langetermijnopslag inclusief opslag bij lage temperaturen; toepassingen tijdens transport en bij hoge temperaturen, zoals PCR, inclusief gebruik in thermische waterbadcyclers
Easy Pierce
Eigenschappen: Foliemateriaal; kan eenvoudig worden doorgeprikt; verwijderbare binding die met de hand kan worden losgetrokken; er kan een tweede afdichting over de bestaande afdichting worden aangebracht; aanbevolen voor gebruik met DMSO
Compatibel plaatmateriaal: PP, PE
Afdichtingscondities: 0,5 tot 3,0 seconden bij 165 tot 175 °C
Integriteitsbereik van de afdichting: −80 tot +80 °C en tot maximaal 120 °C met druk van het cyclerdeksel
Toepassingen: Zeer geschikt voor uitvoeringen met 384 wells waarbij doorprikken een bruikbare methode is om een monster te onttrekken; er kan een tweede afdichting over de bestaande afdichting worden aangebracht; geschikt voor PCR met thermische cyclers die zijn uitgerust met een schroefdeksel
Easy Pierce 20 µm
Eigenschappen: Dun foliemateriaal; kan eenvoudig worden doorgeprikt; verwijderbare binding die met de hand kan worden losgetrokken; goede oplosmiddelbestendigheid; aanbevolen voor gebruik met DMSO
Compatibel plaatmateriaal: PP, PE
Afdichtingscondities: 0,5 tot 2,0 seconden bij 165 tot 175 °C
Integriteitsbereik van de afdichting: −80 tot +80 °C en tot maximaal 120 °C met druk van het cyclerdeksel
Toepassingen: Zeer geschikt voor uitvoeringen met 384 wells waarbij doorprikken een bruikbare methode is om een monster te onttrekken; geschikt voor PCR met thermische cyclers die zijn uitgerust met een schroefdeksel
Clear Seal
Eigenschappen: Dun polymeermateriaal; kan worden doorgeprikt; afdichting kan in lagen worden losgetrokken; goede optische transparantie; bestendig tegen enkele oplosmiddelen
Compatibel plaatmateriaal: PP, PS, PE
Afdichtingscondities: 1,5 seconden bij 170 °C
Integriteitsbereik van de afdichting: −80 tot +80 °C en tot maximaal 120 °C met druk van het cyclerdeksel
Toepassingen: Geschikt voor fluorescentie- en colorimetrische toepassingen; geschikt voor PCR-toepassingen, uitsluitend met thermische cyclers die zijn uitgerust met een verwarmd schroef- of klikdeksel
Clear Seal Diamond
Eigenschappen: Dun polymeermateriaal; verwijderbare afdichting; goede optische transparantie; bestendig tegen enkele oplosmiddelen
Compatibel plaatmateriaal: PP, PS, PE, COC
Afdichtingscondities: 1,5 tot 3,0 seconden bij 170 °C
Integriteitsbereik van de afdichting: −80 tot +120 °C
Toepassingen: Ideaal voor fluorescentie- en colorimetrische toepassingen; geschikt voor PCR-toepassingen, uitsluitend met thermische cyclers die zijn uitgerust met een verwarmd schroef- of klikdeksel