ESD-beroepsschoenen, met veters, X-Light, 7131133/7131138
Leverancier: Abeba
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
7131133/35 7131133/36 7131133/37 7131133/38 7131133/39 7131133/40 7131133/41 7131133/42 7131133/43 7131133/44 7131133/45 7131133/46 7131133/47 7131133/48 7131138/35 7131138/36 7131138/37 7131138/38 7131138/39 7131138/40 7131138/41 7131138/42 7131138/43 7131138/44 7131138/45 7131138/46 7131138/47 7131138/48
ABEB7131133/35EA 98.8 EUR
ABEB7131133/35 ABEB7131133/36 ABEB7131133/37 ABEB7131133/38 ABEB7131133/39 ABEB7131133/40 ABEB7131133/41 ABEB7131133/42 ABEB7131133/43 ABEB7131133/44 ABEB7131133/45 ABEB7131133/46 ABEB7131133/47 ABEB7131133/48 ABEB7131138/35 ABEB7131138/36 ABEB7131138/37 ABEB7131138/38 ABEB7131138/39 ABEB7131138/40 ABEB7131138/41 ABEB7131138/42 ABEB7131138/43 ABEB7131138/44 ABEB7131138/45 ABEB7131138/46 ABEB7131138/47 ABEB7131138/48
ESD-beroepsschoenen, met veters, X-Light, 7131133/7131138
Schoenen en laarzen
ESD-schoen gemaakt van glad leer, reflecterend materiaal en een lichtgewicht PU-wandelzool, bestendig tegen koolwaterstoffen.
  • Speciale zweetabsorberende voering met Silver Point
  • Vervangbare acc Wave inlegzool
  • orthopedische inlegzolen mogelijk
  • Sanitized®-behandeling vermindert geuren en bacteriële groei
  • Lichtgewicht PU-zool met hoge slipbestendigheid en schokabsorberend systeem
Kleur: Wit of zwart
Certificaten: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20347:2012; O2, FO, SRC.