ESD veiligheidsschoenen, Abeba® 2626
Leverancier: Abeba
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2626/46 2626/47 2626/36 2626/37 2626/38 2626/39 2626/40 2626/41 2626/42 2626/43 2626/44 2626/45 2626/48 2626/52 2626/49 2626/50 2626/51
114-2124EA 111 EUR
114-2124 114-2125 114-2114 114-2115 114-2116 114-2117 114-2118 114-2119 114-2120 114-2121 114-2122 114-2123 ABEB2626/48 ABEB2626/52 ABEB2626/49 ABEB2626/50 ABEB2626/51
ESD veiligheidsschoenen, Abeba® 2626
Schoenen en laarzen
ESD-veiligheidsschoen met microvezellaag aan bovenkant, reflecterend materiaal, en een brandstofbestendige PU-buitenzool met hoge slipbestendigheid en zelfreinigend profiel.
  • Speciale zweetabsorberende voering met silver fibre
  • Vervangbare acc Wave inlegzool, orthopedische inlegzolen mogelijk
  • Sanitized®-behandeling vermindert geuren en bacteriële groei
  • Asymmetrische hak en Flexzone voor een natuurlijke positie en beweging van de voet
  • Schokabsorberende PU-tussenzool
  • TPU-versteviging, voetholteondersteuning en hoge stabiliteit
  • Stalen neusbescherming (200 J)
  • Wasbaar op 30 °C
Geschikt voor omgevingen die hygiëne vereisen.
Kleur: wit
Certificaten: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; HACCP; EN ISO 20345:2011; S1, SRC.