Apothekerspatels
Leverancier: BOCHEM
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
3490 3491 3492 3493 3495 3496 3497 3494
231-1072EA 6.3 EUR
231-1072 231-1073 231-1074 231-1075 231-1076 231-1077 231-1078 231-2195
Apothekerspatels
Spatels
Blad uit roestvrij staal, houten handgreep.
  • Blade met zeer goede hittebestendigheid
  • Goede chemische weerstand
  • Snel en gemakkelijk schoon te maken