Spatels, lepelvorm
Leverancier: BOCHEM
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
3200 3202 3203 3204 32005 3201 32025
231-1045EA 3.2 EUR
231-1045 231-1047 BOCH3203 BOCH3204 BOCH32005 BOCH3201 BOCH32025
Spatels, lepelvorm
Spatels
Roestvrij staal ¹⁸/₁₀ antimagnetisch. Enkele lepelvorm. Deze universele spatel is geschikt voor talloze toepassingen.
  • Zeer goede temperatuurbestendigheid, geschikt voor autoclaven
  • Goede chemicaliënbestendigheid
  • Snelle en eenvoudige reiniging