Dubbele spatels, micro
Leverancier: BOCHEM
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
3300 3302 3303 3304 3306 3307 3301 3305
231-1057EA 4.6 EUR
231-1057 231-1058 231-1059 231-2188 231-2187 231-2189 231-2244 231-0560
Dubbele spatels, micro
Spatels
Roestvrij staal 18/10, antimagnetisch. Met ronde handgreep, één platte en één schepvormige, afgeronde spateluiteinde.
  • Zeer goede thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
  • Goede chemische bestendigheid
  • Antimagnetisch