Spatels met lepel op het uiteinde
Leverancier: KARTELL
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
593 596
231-2414EA 32.2 EUR
231-2414 231-2413
Spatels met lepel op het uiteinde
Spatels
Polyamide, met glasvezel versterkt, rood.
  • Goede chemische bestendigheid
  • Hittebestendig tot max. 100 °C (tot max. 180 °C kortstondig)
  • Robuust, flexibel
Certificaten: DIN 12890