Micro-lepelspatels
Leverancier: RSG
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
025.210 627.210 627.185 627.150 025.400 025.185 025.100 025.150 025.300
231-0446EA 33.7 EUR
231-0446 231-0471 231-0470 231-0469 231-0458 231-0191 231-0445 231-0190 231-0457
Micro-lepelspatels
Spatels
Roestvrij staal ¹⁸/₁₀ antimagnetisch.
  • Microspatels met een lepeleind
  • Hittebestendig
  • Uitstekende chemische bestendigheid
  • Snel en eenvoudig te reinigen