Spatel met houden handvat
Leverancier: RSG
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
063.020 063.010 063.015
RSGA063.020EA 48.6 EUR
RSGA063.020 231-0290 231-0194
Spatel met houden handvat
Spatels
Lemmet van roestvrij staal, flexibel. Met houten handvat.
  • Blade with excellent heat resistance
  • Good chemical resistance
  • Quick and easy to clean