Dubbele spatels
Leverancier: BOCHEM
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
3100 3102 3103 3105 3107 3104 3108 31005 31015 31025 31035 31055 31045 3101
231-1032EA 3.7 EUR
231-1032 231-1034 231-1035 231-1037 231-1038 231-1036 231-1039 231-0038 231-0039 231-0040 231-0041 231-0043 231-0042 231-1033
Dubbele spatels
Spatels
Roestvrij staal ¹⁸/₁₀, antimagnetisch. Multifunctionele spatel voor een breed scala aan toepassingen.
  • Met rond handvat, een plat en een afgerond uiteinde
  • Rechte vorm
  • Zeer goede thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
  • Goede chemische bestendigheid