Dubbelspatel
Leverancier: BOCHEM
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
3053 3047 3046 3057
231-1278EA 49.5 EUR
231-1278 231-1274 231-1273 231-1279
Dubbelspatel
Spatels
Nikkel. Multifunctionele spatel voor een breed scala aan toepassingen.
  • Met rond handvat, een plat en een afgerond uiteinde
  • Rechte vorm
  • Zeer goede thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
  • Goede chemische bestendigheid