Anti-UV oogbescherming
Leverancier: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
98-0002-01 98-0002-02
730-1033EA 35.4 EUR
730-1033 730-1034
Anti-UV oogbescherming
Brillen
Oog- en gezichtsbescherming voor toepassingen waarbij kortegolf ultraviolette bronnen betrokken zijn. Beschikbaar in drie stijlen:
  • Brillen zijn gemaakt van slagvaste pc; het ontwerp van de boven- en zijkant beschermt volledige UV-bescherming
  • Bril is gemaakt van speciaal geformuleerd plastic en heeft een flexibele rubberen afwerking die comfortabel op het gezicht en over de meeste brillen past, waardoor indirecte ventilatie mogelijk is
ANSI-Z87.1 1986
Certificaten: ANSI-Z87.1 1986